V900579
N-Acetyl-L-leucine
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
crystalline powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
187-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable