Principaux documents
V900460
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
Vetec, reagent grade, 99.5%
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinepropanesulfonique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
99.5%
Forme
powder
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
33 % (w/w), clear, colorless
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has