V900431
L-Leucine
≥98%, Vetec™
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
product name
L-Leucine, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable