V900412
Tricine
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxyméthyl)méthyl]glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable