Principaux documents
V900355
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
TMB dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.27 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥98%
Solubilité
acetic acid: water (1:2): 0.1 g/5mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
Clé InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Substitut non cancérigène de la benzidine.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)