V900136
Lactic acid solution
Vetec™, reagent grade, 85%
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionic acid, DL-Lactic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
85%
Forme
viscous liquid
Chaîne SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable