V900135
Carbonate d′ammomium
Vetec™, reagent grade
Synonyme(s) :
sel Hartshorn
About This Item
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Forme
powder or chunks
Concentration
≥30.0% NH3 (by NaOH, titration)
Chaîne SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clé InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable