Principaux documents
V800440
Sigma-Aldrich
Peptone from casein
LR
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41106212
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable