Principaux documents
V800302
Sigma-Aldrich
Rouge de phénol sodium salt
powder
Synonyme(s) :
Phénolsulfonephtaléine sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H13NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Beilstein:
6260026
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut servir d′indicateur de pH.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3