V800083
Sodium tetraborate decahydrate
LR, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.5%
Forme
powder
pH
9.0-9.6 (4% in water)
Densité
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
carbonate (CO32-): ≤0.05%
Traces de cations
As: ≤0.005%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)