V800003
1,4-Dioxane
AR, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Dioxane, Oxyde de diéthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
356 °F
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
100-102 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup