V0T0379
Sulfate d'ammonium
technical grade, 99%
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
99%
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N