1A00930
USP
Methyl p-toluate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl p-toluate, (Methyl 4-methylbenzoate)
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 39 °C)
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Fabricant/nom de marque
USP
pb
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available