1A00440
USP
S-Levetiracetam Hydroxybutyramide Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
S-Levetiracetam Hydroxybutyramide Analog, ((S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-hydroxybutanamide)
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable