1724780
USP
Zinc undecylenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Zinc-10-undecenoate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
zinc undecylenate
Conditionnement
pkg of 200 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
Clé InChI
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable