1724656
USP
Zileuton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zileuton
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Clé InChI
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX5(240)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable