1714641
USP
Vinpocetine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-10-methoxy-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vinpocetine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable