1708650
USP
Valporic acid Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-2-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
valproic acid
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable