1696200
USP
Trisalicylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic acid 2-carboxyphenyl ester
1 180,00 €
About This Item
1 180,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aspirin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(c2c(cccc2)C(=O)Oc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
Clé InChI
YVJQWLQBUBZFTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Salsalate
- Salsalate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable