1695004
USP
Tripelennamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Benzyl[2-dimethylaminoethyl]amino)pyridine, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Pyribenzamine hydrochloride
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tripelennamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tripelennamine Hydrochloride Injection
- Tripelennamine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable