1689001
USP
Trimeprazine tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Alimemazine hemitartrate
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trimeprazine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
S4c5c(cccc5)N(c6c4cccc6)CC(CN(C)C)C.S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(CN(C)C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C18H22N2S.C4H6O6/c2*1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)21-18-11-7-5-9-16(18)20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Clé InChI
AJZJIYUOOJLBAU-CEAXSRTFSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable