1672712
USP
Trandolapril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril diketopiperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trandolapril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
AKUCMKAPHCGRFV-WTNASJBWSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Trandolapril
- Trandolapril and Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Trandolapril Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable