1668001
USP
Tolazamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-toluenesulfonyl)urea
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tolbutamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
InChI
1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Clé InChI
OUDSBRTVNLOZBN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tolazamide Tablets
- Tolbutamide
- Tolbutamide Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable