Principaux documents
1667111
USP
Thymoquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
25 MG
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
376,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
thymoquinone
Poids mol.
164.20 (C10H12O2)
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP 1667111
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Thymoquinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Black Cumin Seed Thymoquinone Oil
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup