Principaux documents
1624505
USP
Sulfachloropyridazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sulfachloropyridazine, 4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide
200 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.72
Beilstein:
261558
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfachlorpyridazine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
InChI
1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
XOXHILFPRYWFOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sulfachlorpyridazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3