Principaux documents
1623604
USP
Chlorure de succinylmonocholine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorure de 2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-triméthyléthanaminium
50 MG
1 160,00 €
1 160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 160,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
succinylcholine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.[N+](CCOC(=O)CCC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du chlorure de succinylmonocholine, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit aussi destiné à être utilisé avec la monographie de l'USP du chlorure de succinylcholine.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
I Yasuda et al.
Anesthesiology, 57(4), 289-292 (1982-10-01)
The mechanism of bradycardia caused by the administration of succinylcholine has not been fully elucidated. Accordingly, the effects of succinylcholine and succinylmonocholine on the sinoatrial node were studied in 35 mongrel dogs. The sinus node artery was selectively perfused with
Uta Kuepper et al.
Forensic science international, 207(1-3), 84-90 (2010-10-12)
Doubts concerning the applicability of succinylmonocholine (SMC) as a succinylcholine (SUX) marker have been issued. A comparative analysis of previously discussed tissues, i.e. brain, liver and kidney, was conducted to further elucidate this question by searching for diagnostically useful differences
M M Andrews et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 39(3), 173-179 (1987-03-01)
The effects of equimolar concentrations (3.0 X 10(-5) M) of succinylcholine (SCh) and succinylmonocholine (SMC) were studied in-vitro at 20 degrees C in rat extensor digitorum longus muscle (EDL) 0-147 days after common peroneal nerve section. Analysis of simultaneous measurements
Succinylmonocholine identified in negative control tissues.
Marc LeBeau et al.
Journal of analytical toxicology, 27(8), 600-601 (2003-12-17)
Uta Kuepper et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 22(12), 1965-1970 (2008-05-21)
The determination and quantitation of drugs in biological matrices using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS) is becoming increasingly popular in analytical toxicology, while at the same time a growing awareness for the limits of this technique can be observed.