1607200
USP
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
370,00 €
About This Item
370,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
safflower oil
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable