1605497
USP
Ropivacaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ropivacaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
Clé InChI
ZKMNUMMKYBVTFN-HNNXBMFYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Heart
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable