1581005
USP
Pseudoephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pseudoephedrine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
185-188 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Clé InChI
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Acetaminophen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Ibuprofen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Guaifenesin and Pseudoephedrine Hydrochloride Capsules
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable