1578554
USP
Prostaglandin B1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic acid, PGB1
3 110,00 €
About This Item
3 110,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prostaglandin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
Clé InChI
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable