1576504
USP
Carbonate de propylène
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonate cyclique de 1,2-propanediol
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Famille d'API
propylene carbonate
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
14.3 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup