Principaux documents
1554206
USP
Pravastatin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pravastatin sodium salt, (βRR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid monosodium salt
50 MG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
416,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H35NaO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pravastatin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](C[C@@H](C=C2C=C[C@@H]1C)O)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Clé InChI
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pravastatin sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2