1553837
USP
Pramipexole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
730,00 €
About This Item
730,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pramipexole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable