1536510
USP
Powdered Phyllanthus Amarus Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
210,00 €
About This Item
210,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phyllanthus
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Powdered Phyllanthus amarus
- Phyllanthus amarus
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable