1510925
USP
Perindopril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αS,3S,5aS,9aS,10aR)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid, Perindoprilat lactam B
1 330,00 €
About This Item
1 330,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
perindopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H]3[C@H](C[C@@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCC)C(=O)O)CCCC3
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1
Clé InChI
GBVXUKWRYVJUFG-HTVCTNPSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Perindopril Erbumine
- Perindopril Erbumine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable