1494910
USP
Pantoprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pantoprazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Pantoprazole Sodium
- Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable