1490103
USP
8-Quinolinol hemisulfate salt
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Quinolinol hemisulfate salt, 8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
398,00 €
About This Item
398,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
Famille d'API
oxyquinoline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable