1483017
USP
Oxazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)C(=O)NC2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
ZPRNOXLABKLWNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable