Documents
1478334
USP
Composé C apparenté à l'olanzapine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Oxyde d'olanzapine, 4′-N-Oxyde de 2-méthyl-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-10H-benzo[b]thiéno[2,3-e][1,4]diazépine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
olanzapine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du composé C apparenté à l'olanzapine destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer des solutions de test de conformité de système pour le dosage et l'analyse d'impuretés par chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur UV conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Comprimés orodispersibles d'olanzapine
  • Comprimés d'olanzapine
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Olanzapine Orally Disintegrating Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(4) (2022)
Olanzapine Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 3235-3235 (2023)