Principaux documents
1466652
USP
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, NDEA
1 ML
613,00 €
613,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
613,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
613,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) USP reference standard is intended for use only as specificallyprescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamineRS stock, Nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stocksolutions to determine NDEA impurity in drug substances and drug products(valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc.) by chromatography methodaccording to the general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.[1]
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Articles
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.