1449733
USP
Nadolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2SR,3RS)-5-(3-{[(6RS,7SR)-6,7-Dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]oxy}-2- hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
nadolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable