1445392
USP
Modafinil sulfone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfonyl)acetamide, Modafinil sulfone
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
modafinil
Conditionnement
pkg of 30 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Clé InChI
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable