Principaux documents
1430917
USP
Methyl 12-hydroxystearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
200 MG
440,00 €
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl 12-hydroxystearate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
Clé InChI
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methyl 12-hydroxystearate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable