1418004
USP
Methoxyflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methoxyflurane
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(OC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
Clé InChI
RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse