1374292
USP
Magnesium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Magnesium phosphate tribasic pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium phosphate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/Mg.H3O4P.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H3,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-3
Clé InChI
ZHDVAZVXDZNFPS-UHFFFAOYSA-K
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable