1370509
USP
Losartan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Butyl-1-[[2′-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazole-5-methanol monopotassium salt, 5-[4′-({2-Butyl-5-[(5-{4′-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol potassium salt
1 280,00 €
About This Item
1 280,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
losartan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable