1367581
USP
Linezolid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]ethanethioamide, (S)-N-{[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
linezolid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=S)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
Clé InChI
ARKKSPJWSZIEQK-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable