1347507
USP
Ipratropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ipratropium bromide monohydrate, Atropine isopropyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ipratropium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
Clé InChI
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable