1342037
USP
Insulin aspart
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
insulin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Insulin Aspart Injection
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.