1335009
USP
Hyoscyamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate hydrate (2:1:2)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hyoscyamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13?,14?,15?,16-;;;/m11.../s1
Clé InChI
BXSVDJUWKSRQMD-YBRNEGGZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Hyoscyamine
- Hyoscyamine Hydrobromide
- Hyoscyamine Sulfate
- Hyoscyamine Sulfate Elixir
- Hyoscyamine Sulfate Injection
- Hyoscyamine Sulfate Oral Solution
- Hyoscyamine Sulfate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable